Documenti fondamentali
8.02824
Sigma-Aldrich
Cyclohexene
(stabilized) for synthesis
Sinonimo/i:
Cyclohexene, 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene
Scegli un formato
100 ML
CHF 28.10
500 ML
CHF 34.50
1 L
CHF 66.00
2.5 L
CHF 113.00
CHF 28.10
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 28.10
500 ML
CHF 34.50
1 L
CHF 66.00
2.5 L
CHF 113.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
203-807-8
NACRES:
NA.22
CHF 28.10
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
90 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
310 °C
Potenza
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.2-7.7 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
0.82 cSt (calculated)
P. ebollizione
83 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-104 °C
Temp. transizione
flash point -15.6 °C (DIN 51755 Part 1)
Solubilità
0.21 g/L
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Preparation of cyclohexene isotopologues and stereoisotopomers from benzene: This groundbreaking study demonstrates the transformation of benzene into various forms of cyclohexene, expanding the potential applications of this compound in scientific research (JA Smith, KB Wilson, RE Sonstrom, PJ Kelleher, 2020).
  • Highly selective oxidation of cyclohexene to 2-cyclohexene-1-one in water using molecular oxygen over Fe–Co–gC3N4: This study explores an environmentally friendly method of oxidizing cyclohexene using molecular oxygen, showing potential for green chemistry applications (D Yang, T Jiang, T Wu, P Zhang, H Han, 2016).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.810 - 0.811
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Cicloesano for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09666
Cicloesano
Cyclohexanone ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
398241
Cyclohexanone
Cicloesano for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00667
Cicloesano
n-Octane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.06910
n-Octane