Documenti
8.00220
Sigma-Aldrich
Chlorosulfonic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Chlorosulfonic acid, Sulfuric chlorohydrin, Chlorosulfuric acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Numero indice EU:
232-234-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
3.08 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (acidimetric)
Forma fisica
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
pKa 
-6
P. eboll.
152 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
-80 °C
Densità
1.75 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Chlorosulfonic acid for synthesis. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution,(rigorous decomposition).
Risultati analitici
Assay (acidimetric)≥ 97.0 %Free SO₃≤ 1.0 %
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1