Documenti fondamentali
6510-OP
Millipore
Poli(etilenglicole)
8000, OmniPur®
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Formula condensata:
H(OCH2CH2)nOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
flakes (waxy crystalline)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: ≥99.0%
DNase: None detected
pH (5%, water): 5.0-7.0
RNase: None detected
Solidification point: 55-63°C
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4