6.18550
Trietilammina
for chromatography
Sinonimo/i:
Triethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for chromatography
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.48 (vs air)
Tensione di vapore
72 hPa ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
1.2-9.3 % (v/v)
tecniche
HPLC: suitable
pH
(12.7 at 100 g/l at 15 °C (59 °F))
P. eboll.
89.3 °C (192.7 °F)
Solubilità
water: soluble (112.4 g/l at 20 °C (68 °F))
Densità
0.72 g/cm3 (at 25 °C (77 °F))
applicazioni
general analytical
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- An environmentally friendly mobile phase component in liquid chromatographic technique for separating analgesic and antipyretic drugs such as propyphenazone, caffeine, paracetamol, and its degradation impurity 4-aminophenol.
- Mobile phase component in the determination of polyamines in thermosetting polymers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup