73487
Trietilammina
analytical standard
Sinonimo/i:
N,N-dietiletanammina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
51.75 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
593 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
8 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.400-1.402
n20/D 1.401 (lit.)
P. eboll.
88.8 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Food and beverages using ion-exchange chromatography with conductivity detection.
- Smoke flavoring from rice husk using gas chromatography coupled to mass spectrometric detection, flame ionization detection and olfactometry analysis (GC-O).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?