566661
SAG
≥95% (HPLC), liquid, smoothened agonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution Smoothened Agonist, SAG, SAG 1.3 in Solution, SAG1.3 in Solution
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Smoothened Agonist, SAG, InSolution, ≥95%, 10 mM aqueous solution
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Chen, W., et al. 2004. Science306, 2257.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2