566460
Normal Donkey Serum, Sterile
Sinonimo/i:
Normal Serum
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1