566323
SIRT1/2 Inhibitor IV, Cambinol
The SIRT1/2 Inhibitor IV, Cambinol, also referenced under CAS 14513-15-6, controls the biological activity of SIRT1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
SIRT1/2 Inhibitor IV, Cambinol, 5-(2-Hydroxy-naphthalen-1-ylmethyl)-6-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one, NSC-112546, SIRT1 Inhibitor II, SIRT2 Inhibitor VI
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=[c]1[nH][c](c(c([nH]1)c4ccccc4)Cc2c3c(ccc2O)cccc3)=O
InChI
1S/C21H16N2O2S/c24-18-11-10-13-6-4-5-9-15(13)16(18)12-17-19(14-7-2-1-3-8-14)22-21(26)23-20(17)25/h1-11,24H,12H2,(H2,22,23,25,26)
RVNSQVIUFZVNAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
hSIRT1 and hSIRT2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3