565610
SC-560
A cell-permeable, highly potent and selective inhibitor of COX-1 (IC₅₀ = 9 nM).
Sinonimo/i:
SC-560, 5-(4-Chlorophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-3-trifluoromethylpyrazole
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H12ClF3N2O/c1-24-14-8-6-13(7-9-14)23-15(10-16(22-23)17(19,20)21)11-2-4-12(18)5-3-11/h2-10H,1H3
PQUGCKBLVKJMNT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
COX-1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Smith, C.J., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 13313.
WGK 3