559393-M
SB 202190, Hydrochloride
A water-soluble form of the potent p38 MAP kinase inhibitor SB 202190.
Sinonimo/i:
SB 202190, Hydrochloride, 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)1H-imidazole, HCl, p38 MAP Kinase Inhibitor II, Hydrochloride
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
16 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
amber
Solubilità
water: 0.5 mg/mL (slightly soluble)
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H14FN3O.ClH/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15;/h1-12,25H,(H,23,24);1H
XOQSUTIMRLPFPB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1