539652
PKCβII/EGFR Inhibitor
The PKCβII/EGFR Inhibitor, also referenced under CAS 145915-60-2, controls the biological activity of PKCβII/EGFR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PKCβII/EGFR Inhibitor, CG53353, DAPH 2, 4,5-bis(4-Fluoroanilino)-phthalimide, CGP 53 353
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H13F2N3O2/c21-11-1-5-13(6-2-11)23-17-9-15-16(20(27)25-19(15)26)10-18(17)24-14-7-3-12(22)4-8-14/h1-10,23-24H,(H,25,26,27)
RONQPWQYDRPRGG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
EGFR
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lee, S.W., et al. 2003. Bone32, 217.
Perrotti, D., et al. 1998. EMBO J.17, 4442.
Chalfant, C.E., et al. 1996. Mol. Endocrinol.10, 1273.
Buchdunger, E., et al. 1995. Clin. Cancer Res.1, 813.
Trinks, U., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1015.
WGK 3