Documenti fondamentali
539604
Sigma-Aldrich
PKCη Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated
The PKCη Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated controls the biological activity of PKCη. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PKCη Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated, Myr-TRKRQRAMRRRVHQING-OH, Protein Kinase C η Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated
Scegli un formato
500 μG
CHF 246.00
CHF 246.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
CHF 246.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C101H185N41O23S
Peso molecolare:
2373.88
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 246.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, and pseudosubstrate inhibitor of the protein kinase Cη isozyme. Useful for studies of PKCη function in intact cells.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
PKCν
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Confezionamento
Yes
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Myr-Thr-Arg-Lys-Arg-Gln-Arg-Ala-Met-Arg-Arg-Arg-Val-His-Gln-Ile-Asn-Gly-OH
Stato fisico
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Osada, S., et al. 1992. Mol. Cell Biol.12, 3930.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1