Documenti fondamentali
539562-M
Millipore
PKCε Peptide Substrate
Pseudosubstrate region of the ε-isotype of protein kinase C (PKCε), with an alanine to serine substitution.
Sinonimo/i:
PKCε Peptide Substrate, Peptide-ε, ERMRPRKRQGSVRRRV, Protein Kinase C ε Peptide Substrate, Peptide-ε, ERMRPRKRQGSVRRRV, Protein Kinase Cε Peptide Substrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C83H155N39O21S
Peso molecolare:
2067.43
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Pseudosubstrate region of the ε-isotype of protein kinase C (PKCε) with an alanine to serine substitution. PKCε exhibits an apparent specificity for this peptide (Km = 68 µM).
Azioni biochim/fisiol
Km = 68 µM for PKCε
Primary Target
Pseudosubstrate region of the ε-isotype of protein kinase C (PKCε)
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-Glu-Arg-Met-Arg-Pro-Arg-Lys-Arg-Gln-Gly-Ser-Val-Arg-Arg-Arg-Val-OH
Stato fisico
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Schaap, D. and Parker, P.J. 1990. J. Biol. Chem. 265, 7301.
Schaap, D., et al. 1989. FEBS Lett. 243, 351.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1