539162
Proteasome Inhibitor II
The Proteasome Inhibitor II controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Proteasome Inhibitor II, (Benzyloxycarbonyl)-Leu-Leu-phenylalaninal, Z-LLF-CHO
Scegli un formato
CHF 117.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 117.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MPC
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Orlowski, M., et al. 1997. Biochemistry 36, 13946.
Orlowski, M., et al. 1993. Biochemistry 32, 1563.
WGK 1
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.