Documenti fondamentali
474780
Sigma-Aldrich
MG-115
Potent reversible proteasome inhibitor (Ki = 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively).
Sinonimo/i:
MG-115, Carbobenzoxy-L-leucyl-L-leucyl-L-norvalinal, Z-LL-Nva-CHO, Proteasome Inhibitor XII
Scegli un formato
5 MG
CHF 247.00
CHF 247.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 247.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H39N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 247.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-6-10-20(15-29)26-23(30)21(13-17(2)3)27-24(31)22(14-18(4)5)28-25(32)33-16-19-11-8-7-9-12-19/h7-9,11-12,15,17-18,20-22H,6,10,13-14,16H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
QEJRGURBLQWEOU-FKBYEOEOSA-N
Descrizione generale
Potent reversible proteasome inhibitor (Ki = 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively). Specifically inhibits the chymotrypsin-like activity of the proteasome and induces apoptosis in Rat-1 and PC12 cells.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
20S proteasome
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Z-Leu-Leu-Nva-CHO
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Lopes, U.G., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 12893.
Lee, D.H., and Goldberg, A.L. 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Palombella, V.J., et al. 1994. Cell 78, 773. Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
Vinitsky, A., et al. 1992. Biochemistry 31, 9421.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.