Documenti fondamentali
538909
Sigma-Aldrich
Prostaglandin D2
Major prostaglandin metabolite in brain and an important inflammatory mediator in mast cells.
Sinonimo/i:
Prostaglandin D2, PGD₂
Scegli un formato
1 MG
CHF 207.00
CHF 207.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 207.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
CHF 207.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 7879
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
ethanol: 100 mg/mL
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)\C=C\[C@@H](O)CCCCC)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
BHMBVRSPMRCCGG-OUTUXVNYSA-N
Descrizione generale
Major prostaglandin metabolite in the brain and an important inflammatory mediator in mast cells. Neuromodulator that evokes nerve-mediated Cl- secretion. Stimulates adenylate cyclase.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Adenylate cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Horn, E.H., et al. 1995. Clin. Sci. 89, 91.
Frieling, T., et al. 1994. Am. J. Physiol. 266, G132.
Huttemeier, P.C., et al. 1993. Prostaglandins 45, 177.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3