Documenti fondamentali
538904
Sigma-Aldrich
Prostaglandin E2
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin.
Sinonimo/i:
Prostaglandin E2, PGE₂
Scegli un formato
1 MG
CHF 213.00
CHF 213.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 213.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
CHF 213.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 7877
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to light yellow
Solubilità
acetone: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1C(C(C(=O)C1)C\C=C\CCCC(=O)O)\C=C\C(O)CCCCC
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
XEYBRNLFEZDVAW-RTYMFESYSA-N
Descrizione generale
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin. Inhibits MAP kinase in rat mesangial cells (IC50 = 25-50 µM). Regulates the activity of adenylate cyclase via G-protein coupled receptors.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 25-50 µM inhibiting MAP kinase in rat mesangial cells
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Altre note
Li, X., et al. 1995. Am. J. Physiol.269, C986.
Kessler, W., et al. 1992. Exp. Brain Res.91, 467.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Arpan Acharya et al.
Journal of virology (2020-12-18)
HIV persists in cellular reservoirs despite effective combined antiretroviral therapy (cART) and there is viremia flare up upon therapy interruption. Opioids modulate the immune system and suppress antiviral gene responses, which significantly impact people living with HIV (PLWH). However, the