5.37983
Pantothenate Kinase Inhibitor
Sinonimo/i:
Pantothenate Kinase Inhibitor, 3-(2,4-Dimethylpyrido-[2ʹ,3ʹ:3,4]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-N-(3-(methylthio)phenyl)propanamide, PanK Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
pantothenate kinase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3