5.33469
GPR120 Agonist IV, cpdA
Sinonimo/i:
GPR120 Agonist IV, cpdA, 2-(3-(2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)-3-azaspiro[5.5]undecan-9-yl)acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1cc(c(cc1)Cl)N2CCC3(CC2)CCC(CC3)CC(=O)O
InChI
1S/C19H23ClF3NO3/c20-15-2-1-14(27-19(21,22)23)12-16(15)24-9-7-18(8-10-24)5-3-13(4-6-18)11-17(25)26/h1-2,12-13H,3-11H2,(H,25,26)
WUJVPELCYCESAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
GPR120
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3