690050P
Avanti
Soy Phospholipid Mixture
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Soy Phospholipid Mixture, Phospholipids from Soybean, Contains Soy PC (3.8mg) Soy PE (3.0mg) Soy PI (1.8mg) Soy PA (0.7mg) Soy LPC (0.7mg) with 0.1% BHT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (690050P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
tecniche
NMR: suitable
Tipo di lipide
phospholipids
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3