528105
Picrotoxin, Anamirta cocculin
A potent antagonist of GABA receptors (IC₅₀ = 240 nM) at synapses in the central nervous system.
Sinonimo/i:
Picrotoxin, Anamirta cocculin
Saggio
≥98% (mixture of Picrotoxin and picrotin, HPLC)
Forma fisica
crystals
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to light yellow
Solubilità
aqueous base: 3 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C15H18O7.C15H16O6/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9;1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3;6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t5-,6+,7?,8?,9-,13-,14-,15+;6?,7-,8?,9?,10+,13+,14+,15-/m10/s1
VJKUPQSHOVKBCO-ZTYBEOBUSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GABA receptors
Attenzione
Altre note
Yoon, K.W., et al. 1993. J. Physiol.464, 423.
Akaike, N., et al. 1985. Experientia41, 70.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3