527962
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis
Sinonimo/i:
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis, Natamycin, Pimafucin
Saggio
≥80% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
acetic acid: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
Antifungal polyene macrolide that is active in the cell membrane.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Pederson, J.C. 1992. Appl. Environ. Microbiol. 58, 1064.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3