Documenti
524650
Millipore
PBS compresse
10 mM phosphate buffer, and 3 mM KCl, tablet, pH 7.4 at 25°C
Sinonimo/i:
PBS, Phosphate Buffered Saline Tablets
About This Item
Codice UNSPSC:
12161706
NACRES:
NA.25
product name
PBS compresse, Dissolving one tablet of PBS buffer in 1 liter of deionized H2O yields 140 mM NaCl, 10 mM phosphate buffer, and 3 mM KCl, pH 7.4 at 25°C. Note: 1 each = 10 tablets.
Livello qualitativo
Forma fisica
tablet
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
Sciogliendo una compressa in 1 litro di H2O deionizzata si ottengono NaCl 140 mM, tampone fosfato 10 mM e KCl 3 mM, a pH 7,4, 25 °C. Nota: 1 ciascuno = 10 compresse.
Sviluppato per l′uso nelle applicazioni con immunodosaggi. Sciogliendo una compressa in 1 litro di H2O deionizzata si ottengono NaCl 140 mM, tampone fosfato 10 mM e KCl 3 mM, a pH 7,4, 25 °C. Nota: 1 ciascuno = 10 compresse.
Attenzione
Tossicità: Irritante (B)
Nota sulla preparazione
Sciogliere una compressa in un litro di H₂O per ottenere tampone fosfato 10 mM, pH 7,4, NaCl 140 mM e KCl 3 mM.
Ricostituzione
Dopo la ricostituzione, conservare in frigorifero (4 °C) oppure sterilizzare per filtrazione e conservare a temperatura ambiente (20 °).
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Valentina Agnolon et al.
Scientific reports, 10(1), 3016-3016 (2020-02-23)
Circulating HER2 extracellular domain (HER2 ECD) levels were proposed as a surrogate for HER2 tissue expression to monitor breast cancer patients for early relapse or responses to standard or HER2-targeted therapies, such as the monoclonal antibody (mAb) trastuzumab. Currently, available commercial
Articoli
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).