5.09704
Cdc34 Inhibitor, CC0651
Sinonimo/i:
Cdc34 Inhibitor, CC0651, 4,5-Dideoxy-5-(3ʹ,5ʹ-dichloro-4-biphenylyl)-4-((methoxyacetyl)amino)-L-arabinonic acid, (2 R,3 S,4 S)-5-(3ʹ,5ʹ-Dichloro-(1,1ʹ-biphenyl)-4-yl)-2,3-dihydroxy-4-(2 methoxyacetamido)pentanoic acid, Cdc34A Inhibit
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Purezza ottica
ee: ≥98%
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1cc(cc(c1)c2ccc(cc2)C[C@H](NC(=O)COC)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O)Cl
InChI
1S/C20H21Cl2NO6/c1-29-10-17(24)23-16(18(25)19(26)20(27)28)6-11-2-4-12(5-3-11)13-7-14(21)9-15(22)8-13/h2-5,7-9,16,18-19,25-26H,6,10H2,1H3,(H,23,24)(H,27,28)/t16-,18-,19+/m0/s1
NTCBTNCWNRCBGX-YTQUADARSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
E2 ubiquitin-conjugating enzyme Cdc34
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ceccarelli, D.F., et al. 2011. Cell145, 1075.
WGK 3
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.