Y0002234
Dexpanthenol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanoic acid, (R)-Pantoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
dexpanthenol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H](C(CO)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
OTOIIPJYVQJATP-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)