506282
Cl-amidine
>95% (HPLC), solid, PAD inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
PAD Inhibitor, Cl-amidine, N-α-benzoyl-N5-(2-chloro-1-iminoethyl)-L-Orn amide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
PAD Inhibitor, Cl-amidine, Cl-amidine is a cell-permeable pan PAD inhibitor (IC₅₀ = 0.8, 6.2, and 5.9 µM for PAD1, PAD3, and PAD4, respectively). Inactivates the calcium bound form of PAD4 in an irreversible manner.
Livello qualitativo
Saggio
>95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Li, P., et al. 2010. Oncogene21, 3153.
Luo, Y., et al. 2006. Biochemistry39, 11727.
WGK 3