Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 115.00 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 382.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
mp
271 °C (lit.)
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL at ~60 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
InChI
1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
InChI key
CVKUMNRCIJMVAR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥15 mg/mL at ~60 °C | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenoldopam mesylate
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?