5.06026
X5050
≥97% (HPLC), powder, REST inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
REST Inhibitor, X5050, Neuron Resctrictive Silencer Factor (NRSF) Inhibitor, X5050, X-5050, Repressor Element-1 Silencing Transcription Factor (REST) Inhibitor, X5050
About This Item
Prodotti consigliati
product name
REST Inhibitor, X5050,
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light beige
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
REST
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3