554325
Resveratrol
≥98% (HPLC), solid, COX-1 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Resveratrol, trans-3,4ʹ,5-Trihydroxystilbene
Scegli un formato
CHF 74.10
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 74.10
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Resveratrol, A phenolic product found in both grape skins and wines.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 8158
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)O)O
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
COX-1
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lin, H.Y., et al. 2002. J. Urol.168, 748.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Chun, Y.J., et al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.262, 20.
Jang, M., et al. 1997. Science 275, 218.
Chen, C.K., et al. 1996. Gen. Pharmacol.27, 363.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)