Documenti fondamentali
5.05762
Sigma-Aldrich
(+/-)-Clopidogrel Hydrogensulfate
Sinonimo/i:
(+/-)-Clopidogrel Hydrogensulfate, Purinergic P2Y12 Receptor Antagonist, (+/-)-Clopidogrel, Plavix
Scegli un formato
5 MG
CHF 225.00
CHF 225.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 225.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16ClNO2S · xH2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.82 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 225.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])O.[s]1c2c(cc1)C[N+H](CC2)C(c3c(cccc3)Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
FDEODCTUSIWGLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A thienopyridine compound that acts as a specific irreversible inhibitor of purinergic P2Y12 receptors. Blocks ADP-induced platelet aggregation and serves as an anti-thrombotic agent. Shown to reduce vascular inflammation and angiotensin II induced-abdominal aortic aneurysm progression. Clopidogrel is a prodrug that requires activation by CYP enzyme system to produce its pharmacologically active metabolite.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
P2Y₁₂
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Liu, O., et al. 2012. PLoS One.7, e51707.
Savi, P., et al. 2005. Semin. Thromb. Hemost.31, 174.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3