Vai a
SML3285
Apixaban
≥98% (HPLC), powder, Factor Xa (FXa) inhibitor
Sinonimo/i:
1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, BMS 562247, BMS-562247, BMS562247
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 94.90
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 317.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H25N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
459.50
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 94.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Apixaban, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N5(CCCCC5=O)c1ccc(cc1)N2CCc3c([n](nc3C(=O)N)c4ccc(cc4)OC)C2=O
InChI
1S/C25H25N5O4/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(27-30)24(26)32)13-15-29(25(23)33)17-7-5-16(6-8-17)28-14-3-2-4-21(28)31/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,32)
InChI key
QNZCBYKSOIHPEH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Apixaban is an orally active, active site-targeting, highly potent and selective factor Xa (FXa) inhibitor (human/rabbit Ki = 0.08/0.17 nM; trypsin Ki >3 μM) with good anticoagulant activity in vitro (EC2x = 3.8 μM by prothrombin time (PT) assay, 5.1 μM by activated partial thromboplastin time (aPTT) assay) and antithrombotic efficacy in vivo (IC50 = 329 nM i.v. by rabbit arteriovenous shunt model).
Orally active, active site-targeting, highly potent and selective factor Xa (FXa) inhibitor with antithrombotic efficacy in vitro and in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3245SML07661040752
Apixaban ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3285
Apixaban
dCBP-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3245
dCBP-1
GSK343 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0766
GSK343
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
, white to beige to brown
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apixaban
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)