Documenti fondamentali
5.04539
Sigma-Aldrich
Eliprodil
Sinonimo/i:
Eliprodil, α-(4-Chlorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperidineethanol, NMDA Antagonist IX
Scegli un formato
10 MG
CHF 81.20
CHF 81.20
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 81.20
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23ClFNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 81.20
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 17 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)CC2CCN(CC2)CC(O)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C20H23ClFNO/c21-18-5-3-17(4-6-18)20(24)14-23-11-9-16(10-12-23)13-15-1-7-19(22)8-2-15/h1-8,16,20,24H,9-14H2
GGUSQTSTQSHJAH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A negative allosteric modulator selective for NR2B containing NMDA receptors (IC50 = 1, >100, and >100 µM for NR2B, NR2A, and NR2C, respectively). Also a potent ligand for ς1 receptor (Ki = 0.013 µM), one of the two types of unique non-opioid, non-phencyclidine brain ς receptors. Blocks neuronal voltage-gated Ca2+ channels and selectively inhibits the rapid component of the delayed rectifier K+ current (IKr). A neuroprotective agent in acute ischemic stroke. Prolongs the QT interval in EKG.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
NMDA receptors
Target IC50: 1, >100, and >100 →M for NR2B, NR2A, and NR2C, respectively.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Lengyel, C., et al. 2004. Br. J. Pharmacol.143, 152.
Nikam, S., et al. 2002. Curr Pharm Des.8, 845.Whittemore, E., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.282, 326.M
Bath, C., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.299, 103.
Carter, C., et al. 1994. Neuropsychopharmacol.11, 257.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3