Merck
T103
Trifluperidol hydrochloride
Sinonimo/i:
4′-Fluoro-4-[4-hydroxy-4-(α,α,α-trifluoro-m tolyl)piperidino]butyrophenone hydrochloride, R 2498, Triperidol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23F4NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
445.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
218-170-1
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: soluble, ethanol: moderately soluble
SMILES string
Cl.OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C22H23F4NO2.ClH/c23-19-8-6-16(7-9-19)20(28)5-2-12-27-13-10-21(29,11-14-27)17-3-1-4-18(15-17)22(24,25)26;/h1,3-4,6-9,15,29H,2,5,10-14H2;1H
InChI key
VYGQXRZAHIZHQV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
The interaction of Trifluperidol hydrochloride with NMDA receptors was studied in rat brain buffy coat membranes.
Biochem/physiol Actions
Trifluperidol is a dopamine receptor antagonist with antipsychotic effects used in the treatment of schizophrenia. This neuroleptic penetrates the brain and also affects the glial cells leading to increased release of proinflammatory cytokines. It also alters the metabolism of carbohydrates and amino acids in the brain cortex.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)