Documenti fondamentali
SML1636
Sigma-Aldrich
Pipecuronium bromide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Pipecurium bromide, RGH-1106
Scegli un formato
5 MG
CHF 97.10
25 MG
CHF 391.00
CHF 97.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 97.10
25 MG
CHF 391.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H62Br2N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
762.70
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 97.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Br-].[Br-].[N+]1(CCN(CC1)[C@@H]2[C@@H]([C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@H](C[C@@H]([C@H](C5)N6CC[N+](CC6)(C)C)OC(=O)C)CC4)C)CC3)C2)C)OC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C35H62N4O4.2BrH/c1-24(40)42-32-21-26-9-10-27-28(35(26,4)23-31(32)37-15-19-39(7,8)20-16-37)11-12-34(3)29(27)22-30(33(34)43-25(2)41)36-13-17-38(5,6)18-14-36;;/h26-33H,9-23H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
TXWBOBJCRVVBJF-YTGGZNJNSA-L
Azioni biochim/fisiol
Pipecuronium is a bisquaternary aminosteroid muscle relaxant which acts at the nicotinic acetylcholine receptor of the neuromuscular junction. Pipecuronium is a non-depolarizing neuromuscular blocking agent.
Pipecuronium is a bisquaternary aminosteroid muscle relaxant.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)