5.00523
ASIC Channel Modulator II, GMQ
Sinonimo/i:
ASIC Channel Modulator II, GMQ, 2-guanidine-4-methylquinazoline, Acid-Sensing Ion Channel Modulator II
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 16.6 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
ASIC3
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Sherwood, T.W., et al. 2012. Am. J. Physiol. Cell Physiol.303, C699.
Yu, Y., et al. 2010. Neuron.68, 61.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3