Vai a
SML1099
Roflumilast
≥98% (HPLC), powder, phosphodiesterase 4 PDE4 inhibitor
Sinonimo/i:
3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide, 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy-N-[3,5-dichloropyrid-4-yl]-benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 75.70
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 347.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14Cl2F2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.21
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 75.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Roflumilast, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CN=CC(Cl)=C1NC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OCC3CC3)=C2)=O
InChI
1S/C17H14Cl2F2N2O3/c18-11-6-22-7-12(19)15(11)23-16(24)10-3-4-13(26-17(20)21)14(5-10)25-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,23,24)
InChI key
MNDBXUUTURYVHR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Roflumilast has been used to evaluate its effect on acute lung inflammation and chronic lung changes in models of cigarette exposure in mice. It is also used to investigate its therapeutic potential to ameliorate primary blast-induced deficits in long-term potentiation (LTP).
Biochem/physiol Actions
Roflumilast is a highly potent, orally active, and selective phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor with an IC50 of 0.8 nM. Roflumilast has anti-inflammatory properties and is used clinically to treat COPD.
Roflumilast is a highly potent, orally active, and selective phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1605012
Roflumilast ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1099
Roflumilast
Roflumilast United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1605012
Roflumilast
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roflumilast
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)