5.00496
C59
≥99% (HPLC), powder, Porcn inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Porcn Inhibitor II, C59, NAN, Wnt-C59, Wnt Pathway Inhibitor XVI, 2-(4-(2-Methylpyridin-4-yl)phenyl)-N-(4-(pyridin-3-yl)phenyl)acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Porcn Inhibitor II, C59,
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C25H21N3O/c1-18-15-22(12-14-27-18)20-6-4-19(5-7-20)16-25(29)28-24-10-8-21(9-11-24)23-3-2-13-26-17-23/h2-15,17H,16H2,1H3,(H,28,29)
KHZOJCQBHJUJFY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Porcupine (Porcn)-mediated Wnt palmitoylation
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2