4954
Oleic Acid
Sinonimo/i:
Oleic Acid, cis-9-Octadecenoic Acid, 18:1
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (GC)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
colorless
Solubilità
chloroform: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Densità
0.89 g/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Bessesen, D.H., et al. 1993. J. Lipid Res.34, 229.
Felden, F., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.190, 602.
Williams, L.L., et al. 1993. Proc. Soc. Exp. Biol. Med.202, 239.
Diaz-Guerra, M.J. 1991. J. Biol. Chem.266, 23568.
WGK 1