Documenti
4.90054
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
77-79 °C
Temp. transizione
flash point 186 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3/q+1
NJMWOUFKYKNWDW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
188 °C - closed cup