900771
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
>99%
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
Saggio
>99%
Stato
crystals
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤2000 ppm H2O
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Densità
1.189 g/cm3
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
188 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
salt ionic liquid as a catalyst
Articoli
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.