444105
Anti-Mannose 6-Phosphate Receptor Mouse mAb (2G11)
liquid, clone 2G11, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G11, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
bovine, monkey, human
Non deve reagire con
hamster
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... M6PR(4074)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (see comments)
Immunohistochemistry (2-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Dintzis, S., and Pfeffer, S. 1990. EMBO J.9, 77.
WGK 1