Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
06-680
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore androgenico
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Androgen receptor, Dihydrotestosterone receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4
Scegli un formato
100 μL
CHF 756.00
CHF 756.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 756.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 756.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
Descrizione generale
Il recettore androgenico (AR) è un tipo di recettore nucleare che viene attivato dal legame con uno degli ormoni androgeni testosterone o diidrotestosterone. La sua funzione principale è quella di fattore di trascrizione che, legandosi al DNA, regola l'espressione genica. Tuttavia, il recettore androgenico svolge anche altre funzioni indipendenti dal legame con il DNA. Esso è strettamente correlato al recettore del progesterone e i progestinici, a dosi elevate, possono bloccarlo.
Immunogeno
Epitopo: questo anticorpo riconosce la regione di modulazione nella porzione N-terminale del recettore androgenico.
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla porzione N-terminale del recettore androgenico di ratto.
Applicazioni
Analisi mediante immunoprecipitazione: 34 µL di un lotto rappresentativo hanno immunoprecipitato il recettore androgenico da 1.000 µg di lisato di cellule LNCaP.
Analisi in citometria a flusso: un lotto rappresentativo diluito 1:300 ha rivelato il recettore androgenico in 0,2x10E6 cellule MCF-7.
Analisi mediante immunoprecipitazione della cromatina: un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha immunoprecipitato il recettore androgenico da cellule DU145 stabilmente trasfettate con un promotore 7 kD-PSA, diversi vettori lentivirali contenenti il gene del recettore AR poliA e un vettore hZMIZ1 con tag Flag (Li, X., et al. (2011). PLoS One. 6(9):e25040.).
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha rivelato il recettore androgenico in tessuto embrionale di ratto, nel tessuto testicolare di ratto neonato e nel tessuto testicolare di ratto adulto (Nation, T., et al. (2010). J Pediatr Surg. 46(8): 1539-1543.).
Analisi immunocitochimica: un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha rilevato il recettore androgenico in cellule MCF-7 stabilmente transfettate con il recettore androgenico (Ghatge, R. P., et al. (2005). Breast Cancer Res. 7(6):R1036-1050.).
Immunoprecipitazione della cromatina - analisi della sequenza Un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha immunoprecipitato il recettore androgenico da lisati di cellule LNCaP in determinate condizioni (Zhao, J. C., et al. (2012). Genome Res. 22(2):322-331).
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo diluito 1:1000 ha permesso di rivelare il recettore per gli androgeni in cellule LNCaP.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L'anticorpo anti-recettore androgenico PG-21 è un anticorpo policlonale di coniglio per la rivelazione del recettore androgenico, conosciuto anche come recettore del diidrotestosterone, & è stato testato in ICC, IHC, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule LNCaP.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo diluito 1:1.000 ha rivelato il recettore androgenico in 10 µg di lisato di cellule LNCaP.
Descrizione del bersaglio
Circa 110 kDa, osservato
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina (pH 7,4) 0,1 M, NaCl 150 mM, con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Hemostatic gelatin sponge is a superior matrix to matrigel for establishment of LNCaP human prostate cancer in nude mice.
Cui, L; Chen, P; Tan, Z; Li, W; Dong, Z
Prostate null
Androgen influence on prefrontal dopamine systems in adult male rats: localization of cognate intracellular receptors in medial prefrontal projections to the ventral tegmental area and effects of gonadectomy and hormone replacement on glutamate-stimulated extracellular dopamine level.
Aubele, T; Kritzer, MF
Cerebral Cortex (1991)
Neonatal MeCP2 is important for the organization of sex differences in vasopressin expression.
Forbes-Lorman, RM; Rautio, JJ; Kurian, JR; Auger, AP; Auger, CJ
Epigenetics null
The chicken ovalbumin upstream promoter-transcription factor II negatively regulates the transactivation of androgen receptor in prostate cancer cells.
Song, CH; Lee, HJ; Park, E; Lee, K
Testing null
J C Zhao et al.
Oncogene, 35(33), 4335-4344 (2016-01-12)
Hormonal regulation of gene expression by androgen receptor (AR) is tightly controlled by many transcriptional cofactors, including pioneer factors FOXA1 and GATA2, which, however, exhibit distinct expression patterns and functional roles in prostate cancer. Here, we examined how FOXA1, GATA2
Questions
  1. Hello, What's the concentration of the antibody? Thank you
    1 answer
    1. The antibody concentration of this product is 0.3 mg/mL.