Documenti fondamentali
428029
Millipore
Sodium dodecyl sulfate
Tablets, An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids.
Sinonimo/i:
SDS Tablets, Sodium Dodecyl Sulfate Tablets
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H25O4S · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
PM
micellar wt 18,000
Confezionamento
pkg of 50 tablets
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Numero d'aggregazione
62
CMC
7-10 mM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids. Aggregation number: 62; CMC: 7-10 mM; micellar weight: 18,000.
Attenzione
Toxicity: Flammable (J)
Stato fisico
Each tablet contains 0.5 g SDS.
Nota sulla preparazione
Dissolve one tablet in the desired volume of H₂O.
Ricostituzione
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C