Documenti fondamentali
420413
Millipore
Polymyxin B Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
An antibiotic that inhibits phospholipid sensitive Ca2+-dependent protein kinase.
Sinonimo/i:
Polymyxin B Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested, Aerosporin, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
An antibiotic that inhibits phospholipid sensitive Ca2+-dependent protein kinase. Mixture of polymyxin B1 sulfate and polymyxin B2 sulfate. Binds to cell wall and makes it more permeable, causing fluid uptake. Effective against Gram-negative bacteria.
Azioni biochim/fisiol
≥7500 units/mg
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Stato fisico
Supplied at 50 mg/ml in H₂O.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Lucas, M., et al. 1994. Biochem. Pharmacol.47, 667.
Ngezahayo, A. and Kolb, H.A. 1993. Pflugers Arch.422, 413.
Kubo, M. and Okada, Y. 1992. J. Physiol.456, 351.
Strasser, R.H., et al. 1992. Circ. Res.70, 1304.
Hegemann, L., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.207, 17.
Inaba, H. and Finkins, J.P. 1991. Am. J. Physiol.261, R26.
Marra, M.N., et al. 1990. J. Immunol.144, 662.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Polymyxin B Sulfate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1595
Polymyxin B Sulfate
Colistina ≥19,000 IU/mg
Sigma-Aldrich
C4461
Colistina