Documenti fondamentali
407719
Sigma-Aldrich
Iodoacetic Acid, Sodium Salt
Inhibits cysteine proteases.
Sinonimo/i:
Iodoacetic Acid, Sodium Salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H2IO2 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white to pale yellow
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Inhibits cysteine proteases.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Toxic (F)
Ricostituzione
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
406.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
208 °C