Key Documents
376
Sigma-Aldrich
Wright Stain Powder
Harleco®, certified by the BSC
Sinonimo/i:
Wright Stain Powder, Hematology Stain
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
Numero indice EU:
273-541-5
agenzia
certified by the BSC
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Harleco®
λmax
520-530 nm (Eosin)
645-655 nm (Azure)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
Descrizione generale
HARLECO® For differential blood staining
HARLECO® Wright Stain
376-12 25g Glass Bottle
Applicazioni
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used extensively in staining blood cells.
HARLECO® For differential blood staining
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3