Documenti fondamentali
1.11661
Sigma-Aldrich
Colorazione rapida di strisci di sangue Hemacolor®
suitable for hematology, staining set for microscopy
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
histology
hematology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il kit per microscopia Hemacolor® Rapid per colorazioni rapide di strisci ematici viene impiegato in medicina per diagnosi citologiche nell′uomo ed è pensato per esami ematologici ed esami clinici citologici di campioni di origine umana, quali per esempio strisci di sangue e di midollo osseo.
Il set di colorazione rapida per strisci ematici Hemacolor® Rapid coniuga la brillantezza e la riproducibilità della colorazione di Pappenheim con l′efficienza della tempistica di una colorazione rapida. Il kit Hemacolor® Rapid è composto da una soluzione di fissaggio, una soluzione colorante rossa (eosina) e una soluzione colorante blu (azzurro) e compresse di tampone fosfato a pH 7,2 sec. WEISE (N° Cat. 1.09468). Le soluzioni coloranti vengono applicate separatamente, cosa che garantisce un elevato grado di stabilità. Il kit permette di evitare la tipica comparsa di precipitati nelle soluzioni per colorazione ematologica. Oltre agli strisci di sangue e midollo osseo, il kit Hemacolor® Rapid può essere utilizzato in citologia clinica, ad esempio per la colorazione di urina, espettorato, FNAB, versamenti e lavaggi.
Un kit contiene bottiglie di vetro resistenti da 500 ml e sei compresse tampone. La confezione è sufficiente per 250-1000 applicazioni. Le compresse tampone a pH 7,2 sec. WEISE (N° Cat. 1.09468) sono disponibili anche in confezioni più grandi, utili in caso di maggiori necessità. Tutte e tre le soluzioni necessarie per la colorazione sono disponibili separatamente come:
Hemacolor® Rapid - Soluzione di fissaggio per colorazione rapida di strisci di sangue (soluzione 1 - N° Cat. 1.11955)
Hemacolor® Rapid - Colorante rosso per colorazione rapida di strisci di sangue (soluzione 2 - N° Cat. 1.11956)
Hemacolor® Rapid - Colorante blu per colorazione rapida di strisci di sangue (soluzione 3 - N° Cat. 1.11957)
Questo prodotto è registrato come IVD ed è marcato CE. Per maggiori dettagli, si prega di consultare le istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet.
Risultati analitici
Idoneità per microscopia (striscio di sangue): conforme al test
Eritrociti: da rosa a brunastro
Nuclei: rosso-viola
Granuli eosinofili: da rosso a rosso-bruno
Granuli neutrofili: viola chiaro
Citoplasma dei linfociti: blu
Note legali
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I can't find any information of disposal arrangements of Hemacolor 2 and 3. Would you be able to let me know how this product should be disposed of? Many thanks
    1 answer
    1. Hemacolor 2, with catalog number 221024, has its Safety Data Sheet available through an Advanced Search on the website. Disposal information is located in Section 13 of the Safety Data Sheet. For Hemacolor 3, catalog number 221025, the Safety Data Sheet is not available on the website, but a Spanish version was found. The translated disposal information states: "Methods for waste treatment: Waste must be disposed of in accordance with local and national regulations. Do not mix with other waste. Handle dirty containers like the product itself." The Department of Transportation, International Maritime Dangerous Goods, and International Air Transport Association classify it as Not Dangerous Goods.
      Helpful?
  2. Which specific Hemacolor product is suitable for staining bone marrow smears for cytology analysis?
    1 answer
    1. one marrow smears are typically stained with Wright Giemsa or Giemsa, which result in a darker stain with more nuclear detail. Before using Hemacolor reagents for bone marrow smears, it is recommended to compare the results against smears stained with Wright Giemsa or Giemsa.