Key Documents
3660-OP
Sigma-Aldrich
DEPC
OmniPur® Grade, >= 97.5%, for the preparation of RNase-free solutions
Sinonimo/i:
OmniPur® DEPC, Diethyl Dicarbonate
About This Item
Formula condensata:
O(COOCH2CH3)2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear light yellow
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For the preparation of RNase-free solutions.Inhibitor of RNase to protect sensitive RNA molecules. Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (with acid): ≥97.5%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup