40718
Dietilpirocarbonato
96% (NT)
Sinonimo/i:
Anidride dell’acido etossiformico, DEP, DEPC, Dietil dicarbonato, Dietile ossidiformato
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96% (NT)
Forma fisica
liquid
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
n20/D 1.398
P. eboll.
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
Solubilità
95% ethanol: 4.5 g/10 mL, clear, colorless
Densità
1.121 g/mL at 20 °C
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- For the modification of histidyl residues in proteins.
- As a nuclease inhibitor, for the extraction of undegraded nucleic acids from etiolated and green plant tissues.
- For the modification of linear and supercoiled plasmid DNAs.
- As a chemical probe to investigate the secondary structure in negatively supercoiled DNA.
- For cabethoxylation of histidine residues of actin.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup