Vai a
F3023
α-1→(3,4)-Fucosidase solution from Xanthomonas sp.
buffered aqueous solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1110.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-914-2
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥2 units/mg protein
Concentration:
≥0.5 unit/mL
CHF 1110.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
buffered aqueous solution
Quality Segment
specific activity
≥2 units/mg protein
packaging
vial of 0.02 unit
concentration
≥0.5 unit/mL
foreign activity
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1,2-fucosidase and proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Releases non-reducing, terminal α-1,3-fucose and α-1,4-fucose from complex carbohydrates.
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will release 1.0 μmole of fucose from Lewis X trisaccharide, 4-methylumbelliferyl glycoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F1924344822344824
description
buffered aqueous solution
description
buffered aqueous solution
description
Catalyzes the hydrolysis of all non-reducing terminal fucose that are α1,2-linked to the galactose of terminal Gal-GlcNAc disaccharide structures.
description
Native α1-3,4-fucosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of α1,3- and α1,4-linked branched, non-reducing terminal fucose from complex carbohydrates. Note: 1 mU = 1 milliunit.
specific activity
≥2 units/mg protein
specific activity
≥0.5 units/mg protein
specific activity
≥100 mU/mL, ≥0.4 units/mg protein
specific activity
≥400 mU/mg protein, ≥100 mU/mL
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
liquid
concentration
≥0.5 unit/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)